6-Methylchinaldin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,6-Dimethylchinolin
018867-10G
FLUO018867-10GEA 221 EUR
FLUO018867-10G
6-Methylchinaldin
6-Methylchinaldin
Formel: C₁₁H₁₁N
Molecular Weight: 157,22 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006762
CAS-Nummer: 877-43-0
EINECS: 212-891-5