4-(Methylsulfonyl)benzylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
018869-5G
FLUO018869-5GEA
87.9
EUR
FLUO018869-5G
4-(Methylsulfonyl)benzylchlorid
4-(Methylsulfonyl)benzylchlorid
Formel:
C₈H₉ClO₂S |
MDL:
MFCD00079774 CAS-Nummer: 40517-43-9 |