4-Methyl-3-thiosemicarbazid

Lieferant: FLUOROCHEM

018882-10G
FLUO018882-10GEA 0 EUR
FLUO018882-10G
4-Methyl-3-thiosemicarbazid
4-Methyl-3-thiosemicarbazid
Formel: C₂H₇N₃S
Molecular Weight: 105.16 g/mol
Siedepunkt: 201
Schmelzpunkt: 136
Dichte: 1.362 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007617
CAS-Nummer: 6610-29-3
EINECS: 229-563-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR