1-Methyl-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
018883-25G
FLUO018883-25GEA
53.6
EUR
FLUO018883-25G
1-Methyl-2-thioharnstoff
1-Methyl-2-thioharnstoff
Formel:
C₂H₆N₂S Molecular Weight: 90,15 g/mol Schmelzpunkt: 119 °C |
MDL:
MFCD00004938 CAS-Nummer: 598-52-7 EINECS: 209-936-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II |