Methyl-o-toluat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Tolylsäuremethylester, o-Toluylsäuremethylester, 2-Methylbenzoesäuremethylester, Methyl-2-methylbenzoat, 2-Toluylsäuremethylester
018884-25G
FLUO018884-25GEA 34.1 EUR
FLUO018884-25G
Methyl-o-toluat
Methyl-o-toluat
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1,079 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00008428
CAS-Nummer: 89-71-4
EINECS: 201-932-2