1-(1-Naphthyl)-2-thioharnstoff

Lieferant: FLUOROCHEM

018895-5G
FLUO018895-5GEA 132 EUR
FLUO018895-5G
1-(1-Naphthyl)-2-thioharnstoff
1-(1-Naphthyl)-2-thioharnstoff
Formel: C₁₀H₇NHC(S)NH₂
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 204…205 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041824
CAS-Nummer: 86-88-4
EINECS: 201-706-3
UN: 1651
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00729

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR