5-Nitroanthranilsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-5-nitrobenzoic acid
018896-10G
FLUO018896-10GEA
0
EUR
FLUO018896-10G
5-Nitroanthranilsäure
5-Nitroanthranilsäure
Formel:
C₇H₆N₂O₄ Molecular Weight: 182,14 g/mol Schmelzpunkt: 278 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017039 CAS-Nummer: 616-79-5 EINECS: 210-493-6 |