2-Nitrobenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Nitrobenzoic hydrazide
018899-5G
FLUO018899-5GEA 0 EUR
FLUO018899-5G
2-Nitrobenzhydrazid
2-Nitrobenzhydrazid
Formel: C₇H₇N₃O₃
Molecular Weight: 181,15 g/mol
MDL: MFCD00007598
CAS-Nummer: 606-26-8
EINECS: 210-110-2