3-Nitrobenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Nitrobenzoic hydrazide
018900-10G
FLUO018900-10GEA 0 EUR
FLUO018900-10G
3-Nitrobenzhydrazid
3-Nitrobenzhydrazid
Formel: C₇H₇N₃O₃
Molecular Weight: 181,15 g/mol
MDL: MFCD00017059
CAS-Nummer: 618-94-0
EINECS: 210-572-5