4-Nitrobenzhydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Nitrobenzoic hydrazide
018901-10G
FLUO018901-10GEA 94.1 EUR
FLUO018901-10G
4-Nitrobenzhydrazid
4-Nitrobenzhydrazid
Formel: C₇H₇N₃O₃
Molecular Weight: 181,15 g/mol
MDL: MFCD00007604
CAS-Nummer: 636-97-5
EINECS: 211-271-1