4-(4-Nitrophenoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
018906-5G
FLUO018906-5GEA
159
EUR
FLUO018906-5G
4-(4-Nitrophenoxy)anilin
4-(4-Nitrophenoxy)anilin
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O₃ |
MDL:
MFCD00060609 CAS-Nummer: 6149-33-3 EINECS: 228-159-3 |