(3-Nitrophenyl)acetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
018907-5G
FLUO018907-5GEA 87.9 EUR
FLUO018907-5G
(3-Nitrophenyl)acetonitril
(3-Nitrophenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Siedepunkt: 145…150 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 63 °C
MDL: MFCD00041249
CAS-Nummer: 621-50-1
EINECS: 210-689-1