4-(2-Nitrophenyl)-3-thiosemicarbazid
Lieferant: FLUOROCHEM
018916-1G
FLUO018916-1GEA
0
EUR
FLUO018916-1G
4-(2-Nitrophenyl)-3-thiosemicarbazid
4-(2-Nitrophenyl)-3-thiosemicarbazid
Formel:
C₇H₈N₄O₂S |
MDL:
MFCD00060568 CAS-Nummer: 73305-12-1 |