1-Methyl-2-(trichloracetyl)pyrrol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
018917-25G
FLUO018917-25GEA
174
EUR
FLUO018917-25G
1-Methyl-2-(trichloracetyl)pyrrol
1-Methyl-2-(trichloracetyl)pyrrol
Formel:
C₇H₆Cl₃NO Molecular Weight: 226,4876 g/mol |
MDL:
MFCD00052521 CAS-Nummer: 21898-65-7 |