1-(3-Nitrophenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
018921-1G
FLUO018921-1GEA 82.1 EUR
FLUO018921-1G
1-(3-Nitrophenyl)-2-thioharnstoff
1-(3-Nitrophenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄(NO₂))NC(S)NH₂
Molecular Weight: 197.22 g/mol
MDL: MFCD00060541
CAS-Nummer: 709-72-8
UN: 2811
ADR: 6.1 II