1-(4-Nitrophenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(4-Nitrophenyl)thioharnstoff, 4-Nitrophenylthioharnstoff
018922-5G
FLUO018922-5GEA
0
EUR
FLUO018922-5G
1-(4-Nitrophenyl)-2-thioharnstoff
1-(4-Nitrophenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₄(NO₂))NC(S)NH₂ Molecular Weight: 197,22 g/mol Schmelzpunkt: 245 °C |
MDL:
MFCD00007304 CAS-Nummer: 3696-22-8 EINECS: 223-021-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |