3-(tert-Octylamino)propionitril
Lieferant: FLUOROCHEM
018929-2G
FLUO018929-2GEA
0
EUR
FLUO018929-2G
3-(tert-Octylamino)propionitril
3-(tert-Octylamino)propionitril
Formel:
C₁₁H₂₂N₂ |
MDL:
MFCD00060311 CAS-Nummer: 86375-28-2 |