4-Pentylphenol

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: 4-Amylphenol

018939-5G
FLUO018939-5GEA 123 EUR
FLUO018939-5G
4-Pentylphenol
4-Pentylphenol
Formel: C₁₁H₁₆O
Molecular Weight: 164,25 g/mol
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23 °C
Dichte: 0,9597 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020211
CAS-Nummer: 14938-35-3
EINECS: 239-015-4
UN: 2430
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR