4-Phenoxybenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
018947-10G
FLUO018947-10GEA
45.9
EUR
FLUO018947-10G
4-Phenoxybenzoesäure
4-Phenoxybenzoesäure
Formel:
C₁₃H₁₀O₃ Molecular Weight: 214,22 g/mol |
MDL:
MFCD00002539 CAS-Nummer: 2215-77-2 EINECS: 218-682-5 |