4-Phenyl-m-anisidin Hydrochlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
018954-1G
FLUO018954-1GEA
222
EUR
FLUO018954-1G
4-Phenyl-m-anisidin Hydrochlorid
4-Phenyl-m-anisidin Hydrochlorid
Formel:
C₁₃H₁₄ClNO |
MDL:
MFCD01569251 CAS-Nummer: 206761-86-6 |