Heptadecylbenzol

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 1-Phenylheptadecane

018962-5G
FLUO018962-5GEA 80.7 EUR
FLUO018962-5G
Heptadecylbenzol
Heptadecylbenzol
Formel: C₂₃H₄₀
Molecular Weight: 316,57 g/mol
Siedepunkt: 397 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32 °C
Dichte: 0,8546 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039873
CAS-Nummer: 14752-75-1
EINECS: 238-812-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR