Phenyl-4-hydroxybenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
018964-10G
FLUO018964-10GEA 82.1 EUR
FLUO018964-10G
Phenyl-4-hydroxybenzoat
Phenyl-4-hydroxybenzoat
Formel: C₁₃H₁₀O₃
MDL: MFCD00016467
CAS-Nummer: 17696-62-7
EINECS: 241-698-9