5-Phenyl-o-toluidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-amine, 3-Amino-4-methylbiphenyl
018972-1G
FLUO018972-1GEA
167
EUR
FLUO018972-1G
5-Phenyl-o-toluidin
5-Phenyl-o-toluidin
Formel:
C₁₃H₁₃N Molecular Weight: 183,26 g/mol |
MDL:
MFCD00270126 CAS-Nummer: 80938-67-6 |