1-Propyl-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
N-(n-Propyl)thiourea, 1-Propylthiourea
018984-5G
FLUO018984-5GEA
296
EUR
FLUO018984-5G
1-Propyl-2-thioharnstoff
1-Propyl-2-thioharnstoff
Formel:
C₄H₁₀N₂S Molecular Weight: 118,2 g/mol |
MDL:
MFCD00041195 CAS-Nummer: 927-67-3 EINECS: 213-158-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |