1,1,3,3-Tetramethyl-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Tetramethylthioharnstoff, Tetramethyl-2-thioharnstoff, N,N,N',N'-Tetramethylthioharnstoff
018997-25G
FLUO018997-25GEA
0
EUR
FLUO018997-25G
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thioharnstoff
1,1,3,3-Tetramethyl-2-thioharnstoff
Formel:
C₅H₁₂N₂S Molecular Weight: 132,23 g/mol Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 74…76 °C |
MDL:
MFCD00008324 CAS-Nummer: 2782-91-4 EINECS: 220-488-0 |