m-Toluylsäurehydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: m-Toluic acid hydrazide, 3-Methylbenzoic hydrazide
019001-10G
FLUO019001-10GEA 222 EUR
FLUO019001-10G
m-Toluylsäurehydrazid
m-Toluylsäurehydrazid
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150.18 g/mol
MDL: MFCD00014760
CAS-Nummer: 13050-47-0
EINECS: 235-926-6