o-Toluylsäurehydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
o-Toluic acid hydrazide, 2-Methylbenzohydrazide
019002-10G
FLUO019002-10GEA
0
EUR
FLUO019002-10G
o-Toluylsäurehydrazid
o-Toluylsäurehydrazid
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150.18 g/mol |
MDL:
MFCD00014756 CAS-Nummer: 7658-80-2 EINECS: 231-623-8 |