p-Toluylsäurehydrazid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
p-Toluoylhydrazine, 4-Methylbenzohydrazide, p-Toluic acid hydrazide, p-Toluic Hydrazide
019003-10G
FLUO019003-10GEA
0
EUR
FLUO019003-10G
p-Toluylsäurehydrazid
p-Toluylsäurehydrazid
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150.18 g/mol |
MDL:
MFCD00007607 CAS-Nummer: 3619-22-5 EINECS: 222-815-2 |