2,3,4-Trichlortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Methyl-2,3,4-trichlorbenzol
019009-5G
FLUO019009-5GEA
0
EUR
FLUO019009-5G
2,3,4-Trichlortoluol
2,3,4-Trichlortoluol
Formel:
C₇H₅Cl₃ Molecular Weight: 195,47 g/mol |
MDL:
MFCD00018098 CAS-Nummer: 7359-72-0 |