2,3,4-Trimethoxybenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(2,3,4-Trimethoxyphenyl)methanol
019016-5G
FLUO019016-5GEA
97.2
EUR
FLUO019016-5G
2,3,4-Trimethoxybenzylalkohol
2,3,4-Trimethoxybenzylalkohol
Formel:
C₁₀H₁₄O₄ Molecular Weight: 198,22 g/mol |
MDL:
MFCD00004613 CAS-Nummer: 71989-96-3 EINECS: 276-270-0 |