1-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
019021-1G
FLUO019021-1GEA
0
EUR
FLUO019021-1G
1-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₂(OCH₃)₃)NC(S)NH₂ Molecular Weight: 242.3 g/mol |
MDL:
MFCD00060447 CAS-Nummer: 59083-54-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |