1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
019054-5G
FLUO019054-5GEA
0
EUR
FLUO019054-5G
1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazin
1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazin
Formel:
C₁₁H₁₇N₃ |
MDL:
MFCD01748645 CAS-Nummer: 53345-15-6 |