2,4,6-Trichlorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
019058-5G
FLUO019058-5GEA
0
EUR
FLUO019058-5G
2,4,6-Trichlorbenzonitril
2,4,6-Trichlorbenzonitril
Formel:
C₇H₂Cl₃N |
MDL:
MFCD00052711 CAS-Nummer: 6575-05-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |