2,5-Dibrom-p-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,5-Dibrom-1,4-dimethylbenzol, 1,4-Dibrom-2,5-dimethylbenzol
019177-250G
019177-50G
FLUO019177-250GEA
0
EUR
FLUO019177-250G
FLUO019177-50G
2,5-Dibrom-p-xylol
2,5-Dibrom-p-xylol
Formel:
C₈H₈Br₂ Molecular Weight: 263.96 g/mol Siedepunkt: 261 Schmelzpunkt: 75 |
MDL:
MFCD00000091 CAS-Nummer: 1074-24-4 EINECS: 214-038-2 UN: 3077 ADR: 9 III |