4-Toluolthiol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

019192-50G 019192-500G
FLUO019192-50GEA 51.8 EUR
FLUO019192-50G FLUO019192-500G
4-Toluolthiol
4-Toluolthiol
Formel: C₇H₈S
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Dichte: 1,022 g/cm³ (51 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004851
CAS-Nummer: 106-45-6
EINECS: 203-399-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09461

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR