1-Boc-4-piperidon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
019201-25G
019201-5G
FLUO019201-25GEA
30.8
EUR
FLUO019201-25G
FLUO019201-5G
1-Boc-4-piperidon
1-Boc-4-piperidon
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃ |
MDL:
MFCD00151800 CAS-Nummer: 79099-07-3 |