1-Benzhydrylpiperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(Diphenylmethyl)piperazine
019233-5G
FLUO019233-5GEA
0
EUR
FLUO019233-5G
1-Benzhydrylpiperazin
1-Benzhydrylpiperazin
Formel:
C₁₇H₂₀N₂ Molecular Weight: 252.36 g/mol |
MDL:
MFCD00038379 CAS-Nummer: 841-77-0 EINECS: 212-667-7 |