1-(4-tert-Butylbenzyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
019236-1G
FLUO019236-1GEA
0
EUR
FLUO019236-1G
1-(4-tert-Butylbenzyl)piperazin
1-(4-tert-Butylbenzyl)piperazin
Formel:
C₁₅H₂₄N₂ Molecular Weight: 232,37 g/mol |
MDL:
MFCD00082594 CAS-Nummer: 956-61-6 |