1-(4-Fluorbenzyl)piperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
019240-1G
FLUO019240-1GEA
0
EUR
FLUO019240-1G
1-(4-Fluorbenzyl)piperazin
1-(4-Fluorbenzyl)piperazin
Formel:
C₁₁H₁₅FN₂ Molecular Weight: 194,25 g/mol |
MDL:
MFCD01075234 CAS-Nummer: 70931-28-1 |