2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
019243-1G
FLUO019243-1GEA
31.1
EUR
FLUO019243-1G
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂Cl₂F₃N Molecular Weight: 215,99 g/mol |
MDL:
MFCD00042246 CAS-Nummer: 39890-98-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |