2,6-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,6-Dimethylbenzolsulfonsäurechlorid, m-Xylol-2-sulfonsäurechlorid, m-Xylol-2-sulfonylchlorid, 2,6-Dimethylbenzolsulfochlorid, 2,6-Dimethylbenzol-1-sulfonylchlorid
019244-5G
FLUO019244-5GEA
0
EUR
FLUO019244-5G
2,6-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
2,6-Dimethylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₈H₉ClO₂S Molecular Weight: 204.68 g/mol |
MDL:
MFCD03789123 CAS-Nummer: 2905-29-5 UN: 3261 ADR: 8 II |