(3,4-Dichlorphenyl)acetonitril

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: 3,4-Dichlorbenzylcyanid

019265-25G
FLUO019265-25GEA 40.5 EUR
FLUO019265-25G
(3,4-Dichlorphenyl)acetonitril
(3,4-Dichlorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₅Cl₂N
Molecular Weight: 186,04 g/mol
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001909
CAS-Nummer: 3218-49-3
EINECS: 221-743-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR