(±)-3-Brommandelsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (±)-2-(3-Bromphenyl)-2-hydroxyessigsäure, (±)-2-(3-Bromphenyl)-2-hydroxyethansäure, (±)-3-Bromphenylglykolsäure
019271-5G
FLUO019271-5GEA 0 EUR
FLUO019271-5G
(±)-3-Brommandelsäure
(±)-3-Brommandelsäure
Formel: C₈H₇BrO₃
Molecular Weight: 231,05 g/mol
MDL: MFCD03789129
CAS-Nummer: 49839-81-8