3-Fluorthioanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Fluor-3-(methylthio)benzol, 3-Fluorphenylmethylsulfid
019273-5G
FLUO019273-5GEA 72.9 EUR
FLUO019273-5G
3-Fluorthioanisol
3-Fluorthioanisol
Formel: C₇H₇FS
Molecular Weight: 142,2 g/mol
MDL: MFCD03789131
CAS-Nummer: 658-28-6