5'-Brom-2'-methoxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
019294-5G
019294-25G
FLUO019294-5GEA
210
EUR
FLUO019294-5G
FLUO019294-25G
5'-Brom-2'-methoxyacetophenon
5'-Brom-2'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₉BrO₂ |
MDL:
MFCD03789141 CAS-Nummer: 16740-73-1 |