5'-Ethyl-2'-methoxy-3'-nitroacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
019299-1G
FLUO019299-1GEA
372
EUR
FLUO019299-1G
5'-Ethyl-2'-methoxy-3'-nitroacetophenon
5'-Ethyl-2'-methoxy-3'-nitroacetophenon
Formel:
C₁₁H₁₃NO₄ |
MDL:
MFCD03789146 CAS-Nummer: 685892-20-0 |