4-Fluor-2-iodanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
019309-5G
019309-25G
FLUO019309-5GEA
0
EUR
FLUO019309-5G
FLUO019309-25G
4-Fluor-2-iodanilin
4-Fluor-2-iodanilin
Formel:
C₆H₅FIN Molecular Weight: 237.02 g/mol |
MDL:
MFCD00042584 CAS-Nummer: 61272-76-2 UN: 2810 ADR: 6.1 III |