3-(Methylthio)benzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Methyl(3-(trifluoromethyl)phenyl)sulphane, 3-Trifluoromethylthioanisole
019342-5G
FLUO019342-5GEA 582 EUR
FLUO019342-5G
3-(Methylthio)benzotrifluorid
3-(Methylthio)benzotrifluorid
Formel: C₈H₇F₃S
Molecular Weight: 192,2014 g/mol
MDL: MFCD03789168
CAS-Nummer: 328-98-3