3,5-Bis(trifluormethyl)thioanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)(methyl)sulphane
019353-5G
FLUO019353-5GEA
0
EUR
FLUO019353-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)thioanisol
3,5-Bis(trifluormethyl)thioanisol
Formel:
C₉H₆F₆S Molecular Weight: 260,199 g/mol |
MDL:
MFCD03789174 CAS-Nummer: 685892-24-4 |