2-(Methylthio)benzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
019355-5G
FLUO019355-5GEA
918
EUR
FLUO019355-5G
2-(Methylthio)benzotrifluorid
2-(Methylthio)benzotrifluorid
Formel:
C₈H₇F₃S |
MDL:
MFCD01882714 CAS-Nummer: 322-58-7 |